Learn More
Périodate de potassium, 99,8-100,3 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Description
For the colorimetric determination of Mn (oxidizes manganese compounds to permanganates), as oxidizing agentPotassium periodate is used as an oxidizing agent in organic synthesis and an analytical reagent for the determination of potassium and cerium. It is also used in colorimetric estimation of manganese. It reacts with ammonium cerium(IV) nitrate to prepare tris[trinitratocerium(IV)] paraperiodate which finds application as an oxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Potassium periodate |
| Point de fusion | 582°C |
| Note relative au nom | For ACS analysis |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 25 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.8%-100.3% |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 230 |
| Qualité | Réactif ACS |
| Densité | 3.618 |
Safety and Handling
- Dangers
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.