Learn More
Périodate de potassium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11966951 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11966951
Marque: Thermo Scientific Acros 418291000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7790-21-8 | IKO4 | 230 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-21-8
Formule moléculaire IKO4
Poids moléculaire (g/mol) 230
Clé InChI FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
CID PubChem 516896
Nom IUPAC périodate de potassium
SMILES [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium periodate
Point de fusion 582.0°C
Quantité 100 g
Formule linéaire KIO4
Fieser 01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455
Merck Index 15,7775
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.42 g/100mL (20°C).
Poids de la formule 230
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium periodate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.