missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Permanganate de potassium, 0,002 M, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Description
Potassium permanganate solution 0,002M-0,01N
• Certifiée NIST, prête à l'emploi pour la volumétrie
• Certifiée NIST, prête à l'emploi pour la volumétrie
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 L |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.002 mol/L |
| Densité | 1,00g/mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium permanganate 0.002 mol/l
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium permanganate
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu