Learn More
Le permanganate de potassium, certifié AR pour analyse, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Cuve en verre
Récipient en plastique
Spécification
Point de fusion | 240°C |
Couleur | Marron |
pH | 8 |
Forme physique | Poudre solide |
Quantité | 5 kg |
Poids de la formule | 158.04g/mol |
Conditionnement | Récipient en plastique |