Learn More
Phosphate de potassium, solution tampon 0,2M, pH 7,6, Thermo Scientific™
Code produit. p-7042610
Click to view available options
Quantité:
500mL
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 15415399
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63128.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le tampon phosphate de potassium est généralement utilisé dans la composition d’une grande variété de milieux utilisés dans la culture des microorganismes, comme composant de la solution saline dans un tampon phosphate (PBS). En plus d’aider à maintenir le pH, il apporte le phosphate essentiel.
Solubilité
Soluble dans l’eau, insoluble à légèrement soluble dans l’éthanol, insoluble dans l’alcool.
Remarques
Stockez le flacon scellé contenant le milieu déshydraté à 2 - 30C. Une fois ouvert et rebouché, placez le récipient dans un environnement à faible humidité à la même température de stockage. Protégez le récipient de l’humidité et de la lumière en le maintenant hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 7778-77-0
Concentration Solution de tampon 0.2M
pH 7,6
Forme physique Liquide
Quantité 500mL
Formule moléculaire H2KO4P
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 136.08