Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de potassium, solution tampon 0,5M, pH 7,0
Code produit. 15443339
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
Code produit. 15443339
Marque: Thermo Scientific Chemicals J60584.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Potassium phosphate buffer is typically used as a component for a wide variety of media used in the culture of microorganisms, as a component in phosphate buffered saline (PBS). In addition to helping maintain pH, it supplies essential phosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tampon phosphate de potassium est généralement utilisé dans la composition d’une grande variété de milieux utilisés dans la culture des microorganismes, comme composant de la solution saline dans un tampon phosphate (PBS). En plus d’aider à maintenir le pH, il apporte le phosphate essentiel.
Solubilité
Soluble dans l’eau, insoluble à légèrement soluble dans l’éthanol, insoluble dans l’alcool.
Remarques
Stockez le flacon scellé contenant le milieu déshydraté à 2 - 30C. Une fois ouvert et rebouché, placez le récipient dans un environnement à faible humidité à la même température de stockage. Protégez le récipient de l’humidité et de la lumière en le maintenant hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de potassium
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 7.0
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL