Learn More
Phosphate de potassium, monobasique, + 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3735320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
Code produit. 10573181
Marque: Thermo Scientific Acros 205925000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nom IUPAC potassium ; dihydrogénophosphate
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate, monobasic
Point de fusion 253.0°C
Couleur Incolore à blanc
pH 4.2 to 4.7 (1% soln. at 20°C)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire KH2PO4
Merck Index 15, 7780
Informations sur la solubilité Solubility in water: 222g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 136.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 0.4% max. (105°C)