Learn More
Phosphate de potassium monobasique, pour HPLC, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7072225 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15665940
Marca: Honeywell-Fluka 6022150G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
pour HPLC, ≥ 99,5%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nom IUPAC potassium dihydrogen phosphate
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate monobasic
Quantité 50 g
Formule linéaire KH2PO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 136.09g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Densité 2.338g/mL at 25°C
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato