Learn More
Sélénite de potassium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11306499
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11306499
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039436.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10431-47-7 | K2O3Se | 205.165 g/mol
One among the compounds used in cattle feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10431-47-7
Formule moléculaire K2O3Se
Poids moléculaire (g/mol) 205.165
Numéro MDL MFCD00049663
Clé InChI RNGFNLJMTFPHBS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium selenite, dipotassium selenite, ccris 6885, selenious acid, dipotassium salt, kaliumselenat, acmc-20ajua, selenious acid, potassium salt 1:2, dipotassium ion selenit, selenious acid,potassium salt 1:2
CID PubChem 150192
Nom IUPAC Dipotassium ; sélénite
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium selenite
Point de fusion 875°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Numéro UN UN2630
Informations sur la solubilité Soluble in ethyl alcohol,water.
Poids de la formule 205.16
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.851 g/mL