Learn More
Silicate de potassium anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400850
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
Code produit. 11400850
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044493.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 1312-76-1 | K2O3Si | 154.28 g/mol
Potassium silicate is used in binders, carbon electrodes, lead pencils, protective coatings, insoluble pigments, phosphors on television tubes and detergent additives. It acts as a catalyst to make glass, ceramics, welding rods, adhesives, cements, gels, paints, pulp and paper production. Further, it is used in horticulture as a soluble source of potassium and silicon. It acts as a corrosion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1312-76-1
Formule moléculaire K2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 154.28
Numéro MDL MFCD00145152
Clé InChI NNHHDJVEYQHLHG-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dipotassium oxosilanebis(olate)
SMILES [K+].[K+].[O-][Si]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium silicate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Odeur Odorless
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium silicate, anhydrous
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium silicate