Learn More
Cyanure d’argent et de potassium, 99,9 % (base de métaux), Ag 54,2 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346449
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11346449
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012551.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Placage en argent
Silver platingPotassium silver cyanide is used in silver plating and in the manufacturing of antiseptics. It is a versatile bridging ligand and finds use for multidimensional polymer construction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-61-6
Numéro MDL MFCD00036297
Synonyme Potassium dicyanoargentate; Silver(I) potassium cyanide
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium silver cyanide
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire KAg(CN)2
Numéro UN UN1588
Merck Index 14,7669
Informations sur la solubilité Soluble in waterSoluble in water; Insoluble in acids.
Poids de la formule 199.01
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ag 54.2%
Sensibilité Light sensitive
Densité 2.36 g/mL