Learn More
Tartrate de sodium et de potassium tétrahydraté, 99,0-102,0 %, (qualité ACS du réactif), MP Biomedicals
Code produit. 11437852 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
3 kg
Conditionnement:
3kg
500g
Code produit. 11437852
Marque: MP Biomedicals 0215256390
Kemiska identifierare
CAS 6381-59-5
Formule moléculaire C4H12KNaO10
Poids moléculaire (g/mol) 282.218
Clé InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
CID PubChem 2724148
Nom IUPAC potassium;sodium;2,3-dihydroxybutanedioate;tétrahydraté
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.0-102.0%
Poids de la formule 282.22
Qualité Réactif ACS
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.