Learn More
Étalon de potassium pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % HCl, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10020482 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 10020482
Marque: SPEX Certiprep PLK12X
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
K1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
% min. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Formule moléculaire ClK
Numéro MDL MFCD00011360
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Type Certified Reference Material
SMILES [Cl-].[K+]
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Solvent or Matrix 2% HCl
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
CID PubChem 4873
Quantité 500 mL
ChEBI CHEBI:32588
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLK2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLK2-3Y, -3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLK1-2X
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire