Learn More
Solution étalon de métal au potassium 1000 ppm, pour AAS, solution HNO3 1 M, Fisher Chemical
Code produit. 10169601 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
10169601 100 mL 100mL
10448600 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10169601 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/8060/05
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Flacon en plastique PEHD de 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL 11409
Spécification
Couleur Incolore
pH 1
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Conditionnement Flacon en plastique PEHD