Learn More
Tétraborate de potassium tétrahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308228
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
Code produit. 11308228
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039435.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 12045-78-2 | K2B4O7+4H2O
It is an excellent solvent for metallic oxides at high temperatures. It is a good buffering agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12045-78-2
Formule moléculaire K2B4O7+4H2O
Numéro MDL MFCD00149924
Synonyme Potassium borate (tetra)
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tetraborate tetrahydrate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Granulaire
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 305.51 (233.44 Anhydrous)
Odeur Odorless
Aspect White crystals
Densité 1.74 g/cm3 at 20°C