Learn More
Tétrachloroplatine de potassium(II), 46-47 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10144260 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10144260 5 g Flacon en verre 5g
10594131 1 g Flacon en verre 1g
10348753 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10144260 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 195360050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10025-99-7 | Cl4H4K2Pt | 419.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-99-7
Formule moléculaire Cl4H4K2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 419.11
Numéro MDL MFCD00011378
Clé InChI JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
CID PubChem 61440
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tetrachloroplatinate(II)
Point de fusion 250.0°C
Couleur Rouge à marron
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire K2PtCl4
Fieser 02,182; 04,215
Merck Index 15, 7801
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (20°C)
Nom IUPAC dipotassium;tétrachloroplatine(2-)
Poids de la formule 415.1
Pourcentage de pureté 46 to 47% Pt