Learn More
Tétrachloroplatine de potassium(II), Premion™, 99,99 % (base de métaux), Pt 46,4 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394988 1 g 1g
11304998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043946.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 10025-99-7 | Cl4H4K2Pt | 419.11 g/mol
Potassium tetrachloroplatinate(II) is used as important reagent for the preparation of other coordination complexes of platinum. It is also used in the induction of apoptosis in human breast cancer cells. Also used in the preparation of camptothecin-linked platinum anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-99-7
Formule moléculaire Cl4H4K2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 419.11
Numéro MDL MFCD00011378
Clé InChI JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
CID PubChem 61440
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tetrachloroplatinate (II)
Point de fusion (decomposition)
Couleur Rouge à marron
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 3.38 g/mL
Formule linéaire K2PtCl4
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,7682
Informations sur la solubilité Soluble in water (9.3g/L). Insoluble in ethyl alcohol.
Nom IUPAC dipotassium;tétrachloroplatine(2-)
Poids de la formule 415.11
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 46.4% min
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium tetrachloroplatinate(II)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium tetrachloroplatinate(II)