Learn More
Concentrat de thiocyanate de potassium, pour solution standard 1 L, 0,1 M KSCN, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium thiocyanate concentrate |
| Quantité | 1 Pc. |
| Formule linéaire | KSCN |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3594799 |
| Poids de la formule | 97.18g/mol |
| Conditionnement | Ampoule |
| Densité | 1g/mL at 25°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium thiocyanate concentrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium thiocyanate