Learn More
Thiocyanate de potassium, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium thiocyanate |
| Quantité | 250 g |
| Formule linéaire | KSCN |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3594799 |
| Poids de la formule | 97.18g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥98% (AT) |