Learn More
Triméthylsilanolate de potassium, solution 2 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4813624 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 13458688
Marque: Thermo Scientific 448461000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10519-96-7 | C3H10KOSi | 129.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10519-96-7, 109-99-9
Formule moléculaire C3H10KOSi
Poids moléculaire (g/mol) 129.30
Numéro MDL MFCD00013421
Clé InChI COTHYYYVPUZALV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium trimethylsilanolate, trimethylsiloxypotassium, silanol, trimethyl-, potassium salt, trimethylsilanol potassium salt, potassium trimethyl silanolate, silanol, 1,1,1-trimethyl-, potassium salt 1:1, kosime3, kotms, tmsok, c3h9osi.k
CID PubChem 23668039
SMILES [K].C[Si](C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium trimethylsilanolate
Quantité 100 mL
Formule linéaire (CH3)3SiOK
Point d’éclair −17°C
Nom IUPAC trimethylsilanol potassium
Poids de la formule 128.29
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.91
Densité 0.9100g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium trimethylsilanolate, 2M sol in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.