missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec prise conforme à la norme Namur Ne 28 Pour message d’erreur combiné, pour I55
Marque: Memmert™ I55H6
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Includes: Prise 3 broches
Description
Contact sans potentiel 24 V - 1A pour report des signaux d'alarmeSpécification
Modèles VO, VOcool, HCP, TTC, CTC, U, UF TS, UNPA, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 108 | |
Contact sans potentiel | |
24 V | |
2 A |