missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POU2AF1 Monoclonal Antibody (OTI13G1), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17598913
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17598913 30 μL
17578913 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17598913 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA807999S

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

POU2AF1 Monoclonal antibody specifically detects POU2AF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Spécification

Antigène POU2AF1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI13G1
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression NAPSA
Numéro d’ordre du gène O96009
Alias de gène B-cell-specific coactivator OBF-1; BOB.1; Bob1; BOB-1; OBF.1; OBF1; Obf-1; OCAB; OCA-B; OCT-binding factor 1; POU class 2 associating factor 1; POU domain class 2-associating factor 1; POU domain, class 2, associating factor 1; Pou2af1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 64-244 of human NAPSA produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 30 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9476
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.