Learn More
Sampling Systems™ Lance pour échantillons de poudre
Offre un effet de levier supplémentaire lors de la poussée de l’échantillonneur dans le matériau. La lance pour échantillons de poudre Sampling Systems™ est idéale pour le prélèvement d’échantillons de poudres et de certains pâtes.
112.00€ - 355.00€
Spécification
Type de produit | Lance d’échantillon |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
Largeur (métrique) | 25 mm |
Code produit | Marque | Type de poignée | Longueur (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de poignée | Longueur (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15809301
|
Sampling Systems™
1665P-1000 |
Poignée lisse | 1000 mm | Taille d’ouverture de 50 % |
157.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15819301
|
Sampling Systems™
1665P-600 |
Poignée lisse | 600 mm | Taille d’ouverture de 50 % |
114.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15849291
|
Sampling Systems™
1660H-1000 |
Poignée à usage intensif | 1000 mm | Taille d’ouverture de 25 % |
355.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15859291
|
Sampling Systems™
1660H-600 |
Poignée à usage intensif | 600 mm | Taille d’ouverture de 25 % |
323.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15869291
|
Sampling Systems™
1660P-1000 |
Poignée lisse | 1000 mm | Taille d’ouverture de 25 % |
157.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15879291
|
Sampling Systems™
1660P-600 |
Poignée lisse | 600 mm | Taille d’ouverture de 25 % |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15889291
|
Sampling Systems™
1665H-1000 |
Poignée à usage intensif | 1000 mm | Taille d’ouverture de 50 % |
355.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15899291
|
Sampling Systems™
1665H-600 |
Poignée à usage intensif | 600 mm | Taille d’ouverture de 50 % |
323.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fabriquée en acier inoxydable 316 l
- Disponible en différentes tailles et avec différentes poignées
- Peut être utilisée en laboratoire ou sur site
- Disponible en stock
Spécification
Lance d’échantillon | |
Acier inoxydable (316L) | |
25 mm |