Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poudre PowderThief de 25 mm de diamètre
Largement utilisés dans les industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires du monde entier. L’échantillonneur PowderThief de 25 mm de diamètre Sampling Systems™ convient pour l’échantillonnage de poudres et de granulés à écoulement libre.
391.00€ - 449.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur de poudre |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316) |
Matériau de la poignée | Acier inoxydable (316) |
Diamètre (métrique) | 25 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15809201
|
Sampling Systems™
1030C-600 |
600 mm |
391.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15889191
|
Sampling Systems™
1030C-1000 |
1000 mm |
417.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15899191
|
Sampling Systems™
1030C-1500 |
1500 mm |
449.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En acier inoxydable de haute qualité 316L
- Large gamme de tailles d’échantillon
- Large gamme de longueurs d’échantillonneur
- Simplicité d’utilisation
- Une gamme d’embouts est disponible pour qu’un seul échantillonneur puisse être utilisé pour échantillonner avec précision une gamme de volumes différents
Spécification
Échantillonneur de poudre | |
Acier inoxydable (316) | |
Acier inoxydable (316) | |
25 mm |