Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poudre PowderThief de 32 mm de diamètre
Largement utilisés dans les industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires du monde entier. L’échantillonneur PowderThief de 32 mm de diamètre Sampling Systems™ convient pour l’échantillonnage de poudres et de granulés à écoulement libre.
Marque: Sampling Systems™ 1030D-2000
Informations supplémentaires : Poids : 3.68100kg
Description
- En acier inoxydable de haute qualité 316L
- Large gamme de tailles d’échantillon
- Large gamme de longueurs d’échantillonneur
- Simplicité d’utilisation
- Une gamme d’embouts est disponible pour qu’un seul échantillonneur puisse être utilisé pour échantillonner avec précision une gamme de volumes différents
Spécification
Échantillonneur de poudre | |
Acier inox 316 | |
2000 mm |
Acier inox 316 | |
32 mm |