Learn More
Robin™ Mélangeurs électriques
Marque:  Robin™ PM032
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 6.00000kg
Code produit. 11969607
  • 2840.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-07-2024
Description
Mélangeur de poudre 2 et 10L
• Mouvement Twist
• Vitesse fixe ou variable
• Compatible tout flacon
• Minuterie 0 à 60 min
• Mélangeur de poudre à mouvement rotatif et diagonal engendrant un mouvement tridimensionnel
• Le mouvement, indépendant du poids et des constituants de l'échantillon, permet d'obtenir une poudre homogène et donc de réduire les erreurs de préparations
• Le mélangeur reçoit directement les flacons HDPE Nalgene
• Supprime les fastidieux transferts d'échantillons
• Minuterie réglable jusqu'à 60 minutes
• Alimentation 230V - 50Hz
• Mélangeur
Spécification
Spécification
2 à 40 t/min
2 L
50 Hz
48 cm
6 kg
230 V
Agitateur électrique
34 cm
38 cm