Learn More
Ansell Gants à revêtement en latex rugueux pour usage intensif ActivArmr™ 80-100
Code produit 11766673 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11766673 9 12 paires
11726673 10 12 paires
11736673 11 12 paires
11746673 7 12 paires
11756673 8 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11766673 Fournisseur Ansell Code fournisseur 80100090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.60€
    47.90€ / 12 paires
    Économisez 24.70€
    34% de réduction
En stock
La doublure tricotée automatique offre une surface intérieure parfaitement tendue pour une souplesse et une adaptation extraordinaires. Le revêtement en latex est doté d’une finition rugueuse surélevée pour une meilleure préhension dans des conditions hum
  • Les gants offrent des performances mécaniques globales pour une protection et une durabilité maximales
  • La finition rugueuse surélevée avec revêtement en latex améliore la préhension dans des conditions aussi bien humides que sèches
  • La doublure tricotée automatique offre une surface intérieure parfaitement tendue pour une grande souplesse et une excellente adaptation
  • Conçus pour une utilisation dans une large gamme d’applications de manipulation et de transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Coating Material Latex gaufré
Couleur Gris, Bleu
Cut Resistance Rating ANSI A2
Finition externe Partiellement texturé
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau Polycoton
Type de produit Gants enduits par trempage
Dimensions 9
À utiliser avec (application) Machines et équipements
Type de manchette de gant Tricoté
Séries 80-100
Yarn Gauge 10