Description
- Dispositif turbo pour appareil respiratoire à ventilation assistée de rechange
- Dispositif turbo compact monté sur l’avant avec filetages ronds DIN
- Accessoire 3M™ authentique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Turbo Unit |
| À utiliser avec (équipement) | 3M™ Powerflow™ Powered Air Respirator 7900PF |