Learn More
Hirschmann™ Polypropylene Funnels
For use with various laboratory applications
Marque:  Hirschmann™ 7750108
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10184341
  • 57.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 25-07-2024
Description
  • Transparent
Spécification
Spécification
150mm
220 mm
12 / boîte
PP
95mm