missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PPIL4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13455367
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13455367 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13455367 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA530859

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: A549, HeLa, HepG2, HCT116. Predicted reactivity: Mouse (92%), Dog (95%), Rhesus Monkey (96%), Bovine (93%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene is a member of the cyclophilin family of peptidylprolyl isomerases. The cyclophilins are a highly conserved family, members of which play an important role in protein folding, immunosuppression by cyclosporin A, and infection of HIV-1 virions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PPIL4
Applications Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.97 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression PPIL4
Numéro d’ordre du gène Q8WUA2
Alias de gène 3732410E19Rik; 3830425H19Rik; AI788954; AW146233; Cyclophilin-like protein PPIL4; cyclophilin-type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase; HDCME13P; peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 4; peptidylprolyl isomerase (cyclophilin)-like 4; peptidylprolyl isomerase like 4; peptidylprolyl isomerase-like 4; PPIase; PPIL4; Rotamase PPIL4; serologically defined breast cancer antigen NY-BR-18
Symboles de gène(s) PPIL4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PPIL4. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 85313
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.