missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PPP2R2D Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13465267
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
13465267 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13465267 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA530763

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: IMR32, mouse brain, rat brain. Predicted reactivity: Mouse (99%), Rat (99%), Zebrafish (95%), Xenopus laevis (95%), Chicken (98%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

PPP2R2D is the B regulatory subunit might modulate substrate selectivity and catalytic activity, and also might direct the localization of the catalytic enzyme to a particular subcellular compartment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PPP2R2D
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Expression PPP2R2D
Numéro d’ordre du gène P56932, Q66LE6, Q925E7
Alias de gène 1300017E19Rik; D7Ertd753e; Kiaa1541; MDS026; PP2A subunit B isoform B55-delta; PP2A subunit B isoform delta; PP2A subunit B isoform PR55-delta; PP2A subunit B isoform R2-delta; PP2A, subunit B, B55-delta isoform; PP2A, subunit B, B-delta isoform; PP2A, subunit B, PR55-delta isoform; PP2A, subunit B, R2-delta isoform; PPP2R2D; protein phosphatase 2 regulatory subunit B, delta; protein phosphatase 2 regulatory subunit Bdelta; protein phosphatase 2, regulatory subunit B, delta; protein phosphatase 2, regulatory subunit B, delta isoform; protein phosphatase 2A B regulatory subunit delta isoform; protein phosphatase 2A, regulatory subunit B, delta isoform; serine/threonine-protein phosphatase 2A 55 kDa regulatory subunit B delta isoform
Symboles de gène(s) PPP2R2D
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PPP2R2D. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 246255, 52432, 55844
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.