Learn More
Solution de praséodyme pour ICP/MS 10 mg/l dans une matrice HNO3, Fisher chemical™
Code produit. p-7083811 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
50mL
Code produit. 12907403
Marque: Fisher Chemical S 643 050
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
Formule moléculaire Pr
Spécification
Nom chimique ou matériau Prasedymium
Conditionnement Flacon
Concentration 10 mg/L
Solvent or Matrix Nitric Acid
Quantité 50 mL