Learn More
Chlorure de praséodyme(III), ultra sec, 99,95 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15449105
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15449105
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H37815.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10361-79-2
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10361-79-2
Numéro MDL MFCD00011176
Synonyme acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g
Spécification
Point d’ébullition 1700°C
Nom chimique ou matériau Praseodymium(III) chloride
Point de fusion 786°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire PrCl3
Poids de la formule 247.27
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.02 g/mL