missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRDM4, Mouse anti-Human, Clone: 1F6, Abnova™

Code produit 16183716
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16183716 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16183716 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00011108M06.100ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: IITTDENECNWMMFVRKARNREEQNLVAYPHDGKIFFCTSQDIPPENELLFYYSRDYAQQIGVPEHPDVHLCNCGKECNSYTEFKAHLTSHIHNHLPTQG

Spécification

Antigène PRDM4
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 1F6
Conjugué Unconjugated
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Expression PR domain containing 4
Numéro d’ordre du gène NM_012406
Alias de gène MGC45046/PFM1
Symboles de gène(s) PRDM4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène PRDM4 (NP_036538, 476 a.a. ∼ 575 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11108
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Type de produit Antibody
Isotype IgG2b λ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.