Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bouchons en caoutchouc coniques prépercés
Les bouchons en caoutchouc coniques prépercés Saint Gobain Performance Plastics™ sont utilisés pour les tubes plongeurs ou configurations d’évent spécialement conçus.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 20321350
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
- Résistant aux produits chimiques de laboratoire courants
- Fournissez un joint parfait et une liaison exceptionnelle
- Avec orifices prépercés
- Résistant aux températures de -5 à 70°C (120°C dans l’atmosphère humide)
- Hautement élastique, pour une étanchéité et une adhérence parfaites
Spécification
Blue | |
20 mm | |
12 mm | |
Natural Rubber | |
1 |
Natural Rubber Stoppers | |
8 mm | |
50/Pk. | |
Resistant from -5 to 70°C | |
4 mm |