Learn More
Erlab™ Préfiltre
Le préfiltre Erlab™ est conçu pour être utilisé avec la hotte filtrante Captair 714 Smart.
Marque:  Erlab™ I1066000001
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Code produit. 15759619
  • 530.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-06-2024
Description
  • Pour hottes filtrantes Captair 714 Smart
Spécification
Spécification
Hotte filtrante Smart 714