Learn More
Kern Sohn Precision balance KERN PCB 6000-0, Weighing range6000 g, Readout 1 g
Marque:  Kern Sohn PCB 6000-0
Encompass_Preferred
Precision balance KERN PCB 6000-0, Weighing range6000 g, Readout 1 g
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17301693
  • 173.40€ / 1 pièce
Description
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Kern Sohn Precision balance KERN PCB 6000-0, Weighing range6000 g, Readout 1 g