Learn More
uvex Masque préformé silv-Air p 7100 FFP1\
Code produit 17562945 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de filtre :FFP1
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17562945 Type de filtre :FFP1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 17562945 Fournisseur uvex Code fournisseur 8707100
En stock
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
La couleur grise de l’extérieur des masques silv-Air p évite qu’ils ne se salissent rapidement et que l’utilisateur doive les jeter prématurément.En revanche, l’intérieur est bien sûr d’un blanc pur.En outre, et comme pour tous les produits de cette famille, la forme 3D du nez assure un ajustement optimal, même avec des types de visage différents.
Caractéristiques générales
  • Masque préformé filtrant les particules
  • Traitement sans métal
  • Bords en matériau doux assurant un confort accru à l’utilisateur
  • Bandeau sans couture pour un ajustement confortable et sûr
  • Couleur : gris argenté
Caractéristiques de la protection fournie
  • Respirateur FFP1 certifié conforme à la norme EN 149:2001 + A1:2009
  • Marquage D (le masque a réussi le test de poussière de dolomie) : bonne respirabilité, même avec des niveaux élevés de poussière
  • Non réutilisable
Caractéristiques liées au confort
  • Bords en matériau doux assurant un confort accru à l’utilisateur
  • Bandeau sans couture pour un ajustement confortable et sûr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 149 (marqué D)
Couleur Blanc
Design Type Cup/Molded
Jetable Oui
Type de filtre Particulate
Matériau Polypropylène, polyester
Type de produit Masque respiratoire pour particules
Dimensions Étalon
Avec soupape d’expiration Non
Efficacité de filtre FFP1