Learn More
Honeywell™ Respirateur purificateur d’air à demi-masque premium
Code produit 12652653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12652653 L 1 pièce
11807171 M 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Utiliser uniquement avec des cartouches série T certifiées (normes : EN 141 EN 143. La concentration d’oxygène doit être supérieure à 17 %.
Code produit 12652653 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 1001576
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Utiliser uniquement avec des cartouches série T certifiées (normes : EN 141 EN 143. La concentration d’oxygène doit être supérieure à 17 %.
Le respirateur purificateur d’air à demi-masque premium est doté d’un masque en silicone à bords doux et arrondis et d’un embout nasal abaissé pour une faible résistance respiratoire et est compatible avec le port de lunettes. Les deux filtres utilisent un système click-fit et le harnais à quatre points avec sangle de cou offre un confort amélioré.
  • Matériau (masque) : Silicone
  • Filtre : Système à double filtre avec raccord Click-Fit
  • Type de harnais : Quatre points avec sangle de cou
  • Norme/conformité : EN 140
  • Utilisation (application) : Laboratoires, industrie pharmaceutique, industries du pétrole et du gaz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications (EN) EN 140
Couleur Bleu marine
Design Type Profil bas
Jetable Réutilisable
Type de filtre Double filtre
Matériau Silicone
Type de produit Respirateur purificateur d’air à demi-masque
Dimensions L
Matériau du masque Silicone
À utiliser avec (application) Laboratoires, industrie pharmaceutique, industries du pétrole et du gaz
À utiliser avec (équipement) Filtres Click-Fit Honeywell™
Type de harnais Quatre points avec sangle de cou
Sangle de cou Oui
Quantité 1 de chaque