Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches et filtres de prétraitement
Choisissez l’une de ces cartouches et l’un de ces filtres de prétraitement Thermo Scientific™ lorsque la qualité de votre eau d’alimentation ne correspond pas aux exigences de votre système de purification d’eau au point d’utilisation.
Marque: Thermo Scientific™ 09.4000
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 4.71600kg
Description
Utilisez les cartouches et filtres de prétraitement Thermo Scientific™ lorsque la qualité de votre eau d’alimentation ne correspond pas aux exigences de votre système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™.
Accessoire purification d'eau Thermo Scientific• Module prétraitement Smart2Pure 12, Pacific PW, UP/UPW
• Stabilisation dureté, charbon actif et préfiltre 5 μ
Spécification
Système de prétraitement à double cartouche (inclut un filtre de 5 µm avec cartouche de carbone et une cartouche stabilisatrice de dureté) | |
LabTower TII, Pacific RO, Pacific TII | |
Cartouche de prétraitement |