Learn More
Novus Biologicals™ Primate Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Code produit. 18267641 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
4 flacons
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 18267641
Marque: Novus Biologicals™ NB82089207
The Primate Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from primate. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Universal
Quantité 4 flacons
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Spécificité du test Universal Protein Lysate: Monkey Normal Tissues
Fraction cellulaire Whole
État des tissus Normal
Réactivité croisée Monkey
Espèces hôtes Primate
Concentration 5 mg/mL
Type de produit Primate Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Étape du cycle de vie Adulte
Protein State Native
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche