Learn More
Applied Biosystems™ Primer Express™ Software v3.0.1 License
Licence logicielle Primer Express™ v3.0.1
936.00€ - 1574.00€
Spécification
| Gamme de produits | Primer Express™ |
|---|---|
| Type de logiciel | Conception d’amorces |
| Type de produit | Licence |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Système d’exploitation | Windows 10 |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15421520
|
Applied Biosystems™
4363993 |
5 users |
1574.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15441510
|
Applied Biosystems™
4363991 |
1 user |
936.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le logiciel Primer Express™ v3.0.1 vous permet de concevoir vos propres amorces et sondes à l’aide de chimies de colorants TaqMan™ et SYBR™ Green I pour les applications de PCR en temps réel de quantification génétique et de discrimination allélique (SNP). Développé spécifiquement pour une utilisation avec nos systèmes de PCR en temps réel StepOne™, StepOnePlus™, 7300, 7500, 7500 Fast, 7900HT, ViiA™ 7 et QuantStudio™, le logiciel Primer Express™ fournit des documents personnalisés spécifiques aux applications pour la quantification et la discrimination allélique absolues⁄relatives.Un logiciel facile à apprendre
Le logiciel Primer Express™ v3.0.1 est flexible, facile à apprendre et à utiliser et nécessite une optimisation minimale. Il comprend un algorithme optimisé spécifiquement pour une utilisation avec les réactifs basés sur TaqMan™, les concentrations d’amorces⁄sondes recommandées et les conditions de thermocyclage par défaut. Le logiciel Primer Express™ prend également en charge les dosages basés sur le colorant SYBR™ Green I. Cela minimise le besoin d’optimisation des dosages et rationalise le processus de conception.
Le logiciel permet également des conceptions personnalisées si la sonde et⁄ou une ou plusieurs amorces sont connues. Les paramètres par défaut et réglables (Figure 1) offrent la flexibilité requise pour tous les utilisateurs.
Simple à utiliser
La simplicité et la flexibilité sont les caractéristiques du logiciel Primer Express™ v3.0.1, qui est entièrement compatible avec tous les systèmes de PCR en temps réel StepOne™, StepOnePlus™, 7300, 7500, 7500 Fast, 7900HT, ViiA™ 7 et QuantStudio™. Que votre recherche comprenne des études de quantification génétique ou de discrimination allélique, le logiciel Primer Express™ a sa place dans votre laboratoire.
Amorce automatisée et manuelle⁄Conception de la sonde
Le logiciel Primer Express™ v3.0.1 concevra automatiquement vos amorces et sondes, ou vous donnera l’occasion de les concevoir manuellement. Pour une conception automatisée, il vous suffit de choisir les dosages TaqMan ™ ou TaqMan™ MGB. Si vous connaissez la séquence, vous devez uniquement importer (ou copier-coller) la séquence et consulter rapidement vos résultats. Sinon, si vous préférez concevoir manuellement les amorces et les sondes, la procédure est tout aussi simple et directe.
Recommandations pour le développement rapide de dosages
Le logiciel Primer Express™ v3.0.1 a été conçu avec nos recommandations pour le développement rapide de dosages (RADG). Les RADG sont un ensemble simple, mais complet de recommandations à utiliser avec nos instruments et réactifs de PCR en temps réel. De nombreuses variables classiques, comme la concentration de chlorure de magnésium et le protocole de thermocyclage lui-même, ont été standardisées, ce qui réduit considérablement la durée du développement des dosages.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
| Primer Express™ | |
| Licence | |
| Windows 10 |
| Conception d’amorces | |
| PCR en temps réel (qPCR) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ Primer Express™ Software v3.0.1 License