Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité tout temps Primus
Click to view available options
Dimensions:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 paire
1 pièce
Description
- Dessus en cuir pleine fleur
- Doublure en argent purifié Hydro-Tec™
- Semelle intérieure antistatique non tissée
- Semelles extérieure GripForce™ Duo / HRO
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir, Gris |
| Matériau de revêtement | Doublure en argent purifié Hydro-Tec |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 42 |
| Caractéristiques de la semelle | Semelle intérieure antistatique non tissée, semelle extérieure résistante à la chaleur |
| Matériau de la semelle | Gripforce™ Duo |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Résistant à | Eau |
| Type de produit | Chaussures de sécurité tout temps |