missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PRM2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15711072 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15711072 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15711072 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA563293

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MVRYRVRSLS ERSHEVYRQQ LHGQEQGHHG QEEQGLSPEH VEVYERTHGQ S Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 51%, Rat - 51%.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PRM2
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression PRM2
Numéro d’ordre du gène P04554
Alias de gène AI528784; Basic nuclear protein HPI1; Basic nuclear protein HPI2; Basic nuclear protein HPS1; Basic nuclear protein HPS2; cancer/testis antigen family 94, member 2; CT94.2; P2'; P2''; PP2-A; PP2-B; PP2-C; PP2-D; Prm2; Prm-2; protamine 2; Protamine mP2; Protamine-2; Sperm histone HP2; Sperm histone HP3; Sperm histone HP4; Sperm histone P2; sperm protamine P2; Sperm protamine P3; Sperm protamine P4; sperm protamine-P2; testicular secretory protein Li 40
Symboles de gène(s) PRM2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human PRM2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-101781).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5620
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.