Learn More
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid MBP Assay Kit
Le kit de dosage rapide Pro-Detect™ est un kit de flux latéral avec bâtonnets à usage unique pour une détection rapide et facile des protéines marquées dans les systèmes d‘expression et de purification des protéines
Marque: Thermo Scientific™ A38503
100.11 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.22680kg
Includes: 10 dosages
Description
- Le dosage à flux latéral utilise des bandelettes à base de membrane revêtues d’anticorps conjugués liés à un colorant spécifiques au “tag” pour fournir un affichage visuel et en couleur pour une détection dans un délai de dix minutes.
- Détectez des protéines directement à partir de milieux de culture cellulaire (surnageant) ou de lysats cellulaires sans aucune manipulation ou instrumentation spécifique.
- Les bandes de flux latérales peuvent être utilisées au début et tout au long de l’expression pour surveiller et confirmer l’expression de la cible protéique indiquée souhaitée
- L’échantillon se dilue à l’aide du diluant fourni et en le plongeant dans la bande de flux latéral, afin d’obtenir des résultats visuels en seulement 5 à 10 minutes
- Sensible—Détecte les marqueurs protéiques dans les échantillons de surnageant ou de lysat cellulaire jusqu’à de faibles concentrations de µ g/ml
- Spécifique—Le dosage ne réagit pas transversalement avec les réactifs courants de lyse et de préparation des protéines
- Fiable— Les résultats sont similaires aux autres immunodosages d’anticorps, y compris le transfert Western et ELISA
- Longue durée de conservation— Stable pendant au moins un an à 4 °C
Spécification
• 10 bandelettes de dosage rapide • Diluant d’échantillon, 15 ml Suffisant pour 10 déterminations de dosage Stocker à 2 – 8°C. |
|
Dosage rapide du débit latéral | |
Pro-Detect™ | |
Marqueur de protéine | |
Dosage rapide du débit latéral | |
Glace humide |
Protéines marquées au MBP | |
Chromogène | |
Doser | |
10 dosages | |
10 dosages | |
Protein |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.