Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisérum pour agglutination sur lames de Salmonella Vision™
Une gamme complète d’antisérums pour agglutination sur lames de Salmonella
Marque: Pro-Lab Diagnostics™ PL6040
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tous les sérums produits en conjonction avec la section de référence Salmonella de la Veterinary Laboratory Agency, Weybridge, Royaume-Uni
- La gamme comprend un panel complet d’antisérums somatiques polyvalents, d’antisérums somatiques monovalents, d’antisérums à flagelles polyvalents et d’antisérums à flagelles monovalents pour les tests d’agglutination sur lames traditionnels
- Durée de conservation jusqu’à cinq ans à compter de la date de fabrication
Informations sur la commande
Fournis dans des flacons compte-gouttes de 3,0 ml à code couleur
Spécification
2°C à 8°C | |
Genre Salmonella | |
Lame d’antisérum monovalent somatique facteur Vi | |
3 ml |