Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisérum pour agglutination sur lames de Salmonella Vision™
Une gamme complète d’antisérums pour agglutination sur lames de Salmonella
104.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
---|---|
Détecte | Genre Salmonella |
Type de produit | Lames d’antisérum à flagelles monovalents Salmonella facteur I |
Quantité | 3 ml |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12986197
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6000 |
Antisérums sur lames polyvalents somatiques polyvalents O A - I + Vi |
104.00€
3mL |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11909064
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6015 |
Lame d’antisérum monovalent somatique facteur 9 de groupe D |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11969054
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6011 |
Lame d’antisérum monovalent somatique facteur 4 de groupe B |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11939084
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6040 |
Lame d’antisérum monovalent somatique facteur Vi |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11949104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6133 |
Lames d’antisérum à flagelles monovalents Salmonella facteur I |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tous les sérums produits en conjonction avec la section de référence Salmonella de la Veterinary Laboratory Agency, Weybridge, Royaume-Uni
- La gamme comprend un panel complet d’antisérums somatiques polyvalents, d’antisérums somatiques monovalents, d’antisérums à flagelles polyvalents et d’antisérums à flagelles monovalents pour les tests d’agglutination sur lames traditionnels
- Durée de conservation jusqu’à cinq ans à compter de la date de fabrication
Order Info
Fournis dans des flacons compte-gouttes de 3,0 ml à code couleur
Specifications
2°C à 8°C | |
Genre Salmonella | |
Lames d’antisérum à flagelles monovalents Salmonella facteur I | |
3 ml |