Learn More
CleanSpace™ Technology Système d'alimentation PRO
Code produit 17820705 Tous les produits CleanSpace Technology Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
230 L/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
17820705 230 L/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17820705 Fournisseur CleanSpace™ Technology Code fournisseur CST1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1288.65€
    997.50€ / 1 pièces
    Économisez 291.15€
    22% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’unité de puissance PRO est un respirateur purificateur d’air (PAPR) motorisé compatible avec le masque facial complet CST, le demi-masque CST, ainsi qu’une gamme de filtres à particules et gaz CST.
  • Un appareil respiratoire à ventilation assistée (PAPR) conçu pour une protection élevée, un confort optimal et une rentabilité maximale.
  • Léger, compact et confortable (< 450 g / 1 lb)
  • Un seul bouton marche/arrêt pour une utilisation simple
  • AirSensit™ Technologie : Technologie de filtrage à gestion intelligente (IMFT) : Optimisation de la durée de vie des filtres et informations en temps réel
  • Les fonctionnalités de connectivité avancées permettent un suivi en temps réel de la protection pulmonaire
  • Compatible avec CleanSpace SMART Application (disponible sur Google Play et Apple App Store).
  • Contrôle de la pression du masque et débit d'air réactif à la respiration
  • Boutons de déverrouillage et de réglage du masque adaptés aux mains gantées
  • Longue autonomie et temps de recharge court
Spécification
Autonomie de la batterie Jusqu’à 14 heures
Type de batterie Polymère lithium-ion
Couleur Noir
Type de filtre Particulado y combinado
Type de produit PAPR
Dimensions Taille unique
Débit 230 L/min.
Comprend 2 soportes para el cuello y bolsa de transporte
Temps de rechargement <2 heures
Dimensions (L x l x H) 210 x 180 x 70 mm