Learn More
Ebro Electronic™ Sondes pour la série de thermomètres à cœur TFX 410/420
Thermomètre précis et très robuste avec un grand écran
Marque: Ebro Electronic™ 1341-4169
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Sonde de pénétration φ 3 x 120mm• Poignée et câble PTFE 1,5 m
Spécification
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Single-use | |
Total or Partial | |
1,5m | |
Metal | |
Pénétration | |
Sonde de pénétration | |
400°C | |
-50°C à +400°C | |
100 mm |
3 mm | |
30 mm | |
250 mm | |
120 mm | |
TPX 440 | |
0.12 kg | |
With cable | |
-50°C | |
DIN CEI 584, classe 1 |