Learn More
Invitrogen™ Panel de base 2, humain, ProcartaPlex (4 plex) eBioscience™
Solution idéale pour évaluer plusieurs biomarqueurs de protéines dans un seul échantillon. Découvrez notre vaste gamme de panneaux préconfigurés et d’analytes uniques combinables.
Marque: Invitrogen™ EPX040-10008-901
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.23750kg
Includes: Mélange humain standard A
Mélange standard humain B
Mélange de microbilles du tableau 2 Essentail chez l’homme
Mélange d’anticorps de détection du tableau 2 Essentail chez l’homme
Tampon de lecture
Tampon de lavage 10x
Streptavidine PE
Tampon de dosage universel
Diluant d’anticorps de détection
Barrettes de 8 tubes PCR
Film adhésif
96 puits noirs de microplaque Greiner
Description
- Quantifiez plusieurs cibles dans les surnageants de culture cellulaire / tissulaire, le sérum et le plasma
- Les dosages ProcartaPlex utilisent la technologie Luminex™ xMAP pour effectuer une détection multi-analyte des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance et d’autres protéines
- Ce kit ne contient aucune plaque de filtration à écran multiple
Spécification
96 dosages | |
Immunoessai multiplex | |
Surnageant de culture cellulaire, Plasma, Sérum |
Humaine | |
IL-1 bêta, IL-10, IL-17A, IL-8 (CXCL8) | |
Sérum, plasma : 25 μl ; CCS : 50 μl |